Learn More
Brand™ Boîte de pointes empilable en PP
Plateau de pointes inclus. La boîte de pointes empilables en PP BRAND™ est livrée vide. Pointes de filtre et de pipette vendues séparément.
Marque: Brand™ 732990
4.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.06204kg
Description
- En PP
- Plateau de pointes inclus
- Vide, pour pointes de filtre et de pipette
Spécification
Boîte à pointes | |
Pointes 50 μl | |
Oui | |
Boîte de 1 |
Plateau à pointe grise | |
PP | |
Pipette et pointes à filtre | |
1/boîte |