Learn More
Multiroir™ Bacs à empiler en polypropylène Euro-standard avec poignées
Utilisez les bacs à empiler en polypropylène Multiroirtrade; avec poignées pour une manipulation manuelle ou automatisée pendant le transport et le stockage. Les bacs garantissent un empilement de plus de 600 kg et sont disponibles en gris argenté et noir.
39.30€ - 98.78€
Spécification
Certifications/Conformité | Norme européenne |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Forme | Rectangulaires |
À utiliser avec (application) | Transport et logistique dans les entrepôts |
Type de produit | Récipient empilable |
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Price | Quantity & Availability | ||||
11740604
|
Multiroir™
AEG86/42 |
172 l | 800 x 600 x 420 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11720604
|
Multiroir™
AEG64/27 |
56 l | 600 x 400 x 270 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11730604
|
Multiroir™
AEG64/42 |
88 l | 600 x 400 x 420 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
ulliAvec poignées/liliGarantissent un empilement de plus de 600 kg/liliIdéales pour une manipulation manuelle ou automatisée/liliParois et fonds lisses/li/ulSpecifications
Norme européenne | |
Rectangulaires | |
Récipient empilable |
Polypropylène | |
Transport et logistique dans les entrepôts | |
1 Each |