Learn More
Ismatec™ Connecteurs de tubulure standard, en plastique
Connecteurs de tubulure de différentes tailles et formes. Les connecteurs de tubulure standard Ismatec™, en plastique, sont disponibles dans différentes compositions de plastique.
Marque: Ismatec™ ISM562
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Standard, non réducteur.
- Conçu pour la tubulure de pompe Ismatec™.
- Disponibles en différentes tailles, formes et compositions.
Spécification
Raccord de tubulure standard | |
Pour diamètre interne de 8,0mm de dia. int. | |
Diamètre interne de 8,0mm |
Résine acétal (POM, polyoxyméthylène) | |
10/boîte | |
Droit |