Learn More
Ismatec™ Connecteurs de tubulure standard, en plastique
Connecteurs de tubulure de différentes tailles et formes. Les connecteurs de tubulure standard Ismatec™, en plastique, sont disponibles dans différentes compositions de plastique.
Marque:  Ismatec™ ISM561
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10710325
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Standard, non réducteur.
  • Conçu pour la tubulure de pompe Ismatec™.
  • Disponibles en différentes tailles, formes et compositions.
Spécification
Spécification
Raccord de tubulure standard
Pour diamètre interne de 6,0mm de dia. int.
6,0mm (D.E.)
Résine acétal (POM, polyoxyméthylène)
10/boîte
Droit