Learn More
Gosselin™ Récipients pour échantillons droits en polypropylène
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
149.82€ - 163.00€
Spécification
Type de produit | Récipient à échantillons |
---|---|
Closure Included | Non |
Matériau | Polypropylène |
Forme | Droit |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15408814
|
Gosselin™
TP30C-030 |
40 mL |
149.82€
1200 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15408824
|
Gosselin™
TP35C-030 |
60 mL |
163.00€
800 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Spécification
Récipient à échantillons | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
Aucune étiquette |
Non | |
Droit | |
Transparent |