Learn More
SCAT HPLC Suction Filters
Suction filters for use with HPLC instruments.
Marque:  SCAT 300021
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10629353
  • 64.10€ / 5 pièces
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
Préparez-vous à la HPLC avec ces filtres d’aspiration SCAT™.
Spécification
Spécification
20 μm
3,2 mm
UHMW-PE
Filtre d’aspiration HPLC
5 Paquets
Instrument HPLC