Learn More
Cytiva Grilles de support pour colonnes XK et HiScale
À utiliser avec les colonnes XK et HiScale
40.00€ - 90.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10715152
|
Cytiva
19-0651-01 |
16 mm |
40.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11560834
|
Cytiva
18-9377-01 |
26 mm |
66.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11530844
|
Cytiva
19-0664-01 |
50 mm |
90.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PP
Spécification
PP |