Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Adaptateur à joint pour thermomètre en PP
Les adaptateurs à joint sont dotés d’un corps en PTFE Teflon™ et d’un joint torique Viton™ pour un travail sous vide étanche à l’air
84.30€ - 107.00€
Spécification
Profondeur (métrique) | 6 à 7 mm |
---|---|
Comprend | Bouchon à vis avec joint torique à l’intérieur |
Matériau | PP (polypropylène), PTFE |
Type de produit | Adaptateur à joint pour thermomètre |
À utiliser avec (équipement) | Thermomètres à tige droite, tube en verre |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10062554
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F20309-1716 |
Pour joints de réduction 24/40 |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10053274
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F20309-1680 |
Pour joints de réduction 14/20 |
84.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- L’adaptateur est doté d’un bouchon à vis en PP fileté sur le dessus avec un joint torique à l’intérieur pour un réglage de la profondeur de 6 à 7 mm pour les thermomètres à tige droite, les tubulures en verre et autres articles
- Faire tourner l’écrou d’extraction pour retirer l’adaptateur du flacon
- Non autoclavable
Spécification
6 à 7 mm | |
PP (polypropylène), PTFE | |
Thermomètres à tige droite, tube en verre |
Bouchon à vis avec joint torique à l’intérieur | |
Adaptateur à joint pour thermomètre |