Learn More
VITLAB™ PVC Tray
Stockez, transportez et rangez toute une gamme de fournitures de bureau et de laboratoire. Les plateaux en PVC blanc VITLAB™ offrent une alternative de stockage durable et économique. Ces plateaux en plastique moulés possèdent des bords arrondis et sont faciles à nettoyer. Plusieurs tailles disponibles.
29.85€ - 248.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Type | Dish |
Nb par paquet | Boîte de 1 |
Forme | Rectangular |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10498422
|
VITLAB™
80288 |
Height: 100mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10662492
|
VITLAB™
80282 |
Height: 70mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10514261
|
VITLAB™
80285 |
Height: 95mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10468232
|
VITLAB™
80283 |
Height: 85mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Ces plateaux moulés en une pièce sont en plastique rigide et conviennent parfaitement aux applications de stockage général, au transport et au rangement. Cette option économique multi-usage s’adresse aux laboratoires et aux zones de travail.- En PVC rigide
- Plastique robuste mais léger
- Résistance biologique et chimique (par exemple, acides, sels, bases, graisses et alcools)
- Angles et bords arrondis pour un grand confort de manipulation
- Plateaux moulés en une pièce sans soudure, faciles à nettoyer
Spécification
Blanc | |
Dish | |
Rectangular |
Polychlorure de vinyle (PVC) | |
Boîte de 1 |