Learn More
Kartell™ Portoirs universels pour tubes à essai en PP Plastilab™
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
Marque: Kartell™ 0056404
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.10800kg
Description
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
- Autoclavables à 121°C
- Grande capacité
- Peuvent être utilisés à sec ou humides dans les bains-marie
- Ne se décomposent pas, ne rouillent pas ou ne se déforment pas
- Grille de référence alphanumérique sur le niveau supérieur pour faciliter l’identification
- Code couleur pour les applications en bains
Spécification
Autoclavables | |
Tubes (13 mm) | |
90 | |
Il peut être utilisé à l’état sec, humide ou en bain-marie | |
90 | |
13 mm |
Bleu | |
PP | |
Oui, lorsque vide | |
1 de chaque | |
246 mm |