Learn More
Kartell™ Portoirs universels pour tubes à essai en PP Plastilab™
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
Marque:  Kartell™ 0056604
Informations supplémentaires : Poids : 2.78000kg
Code produit. 12094448
  • 208.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
  • Autoclavables à 121°C
  • Grande capacité
  • Peuvent être utilisés à sec ou humides dans les bains-marie
  • Ne se décomposent pas, ne rouillent pas ou ne se déforment pas
  • Grille de référence alphanumérique sur le niveau supérieur pour faciliter l’identification
  • Code couleur pour les applications en bains