Learn More
Kartell™ Portoirs universels pour tubes à essai en PP Plastilab™
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
Marque: Kartell™ 0056704
156.70 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 4.46600kg
Description
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
- Autoclavables à 121°C
- Grande capacité
- Peuvent être utilisés à sec ou humides dans les bains-marie
- Ne se décomposent pas, ne rouillent pas ou ne se déforment pas
- Grille de référence alphanumérique sur le niveau supérieur pour faciliter l’identification
- Code couleur pour les applications en bains
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Bleu | |
PP | |
Oui, lorsque vide | |
1 de chaque | |
295 mm |
Autoclavables | |
Tubes (25 mm) | |
40 | |
Il peut être utilisé à l’état sec, humide ou en bain-marie | |
40 | |
25 mm |