Learn More
Kartell™ Portoirs universels pour tubes à essai en PP Plastilab™
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
Marque:  Kartell™ 0056710
Informations supplémentaires : Poids : 4.46600kg
Code produit. 15845537
  • 227.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 22-05-2024
Description
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
  • Autoclavables à 121°C
  • Grande capacité
  • Peuvent être utilisés à sec ou humides dans les bains-marie
  • Ne se décomposent pas, ne rouillent pas ou ne se déforment pas
  • Grille de référence alphanumérique sur le niveau supérieur pour faciliter l’identification
  • Code couleur pour les applications en bains
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Rouge
PP
Il peut être utilisé à l’état sec, humide ou en bain-marie
25 mm
Autoclavables
Tubes (25 mm)
40
295 mm