Learn More
Fisherbrand™ Cryothermostat Polystat™
Removable front grille for cleaning condenser and access to the drain. Fisherbrand™ Polystat™ Heating Circulator has cooling capacity over the entire temperature range of 200 to -40 ° C without danger to the compressor.
2621.85€ - 2700.00€
Spécification
Description | Heating circulators |
---|---|
Certifications/Conformité | Classification III (NFL) according to DIN 12876-1 |
Affichage | LED |
Stabilité de la température | ±0.03°C |
Tension | 230 V |
Code produit | Marque | Gamme de températures | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de températures | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11900238
|
Fisherbrand™
|
-25°C to +150°C | 230 V 50 Hz 12 A |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11990228
|
Fisherbrand™
|
-12°C to +100°C | 230 V 50 Hz 11 A |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Cryo-Polystat™ -12 à -40°C• Versions à prix plancher
• 4 puissances de froid 200 à 690 W
• Régulations Polystat
• Les véritables Polystat d'origine avec réfrigérée et externe. Les régulateurs Polystat sont décrits aux pages 160 et 161
• Cryo-Polystat™ 36 numérique
• Affichage numérique température et consigne. Stabilité DIN 12876-1 ±0,03°C 2 sécurités classe 3 DIN 12876-1 Marche à sec par flotteur et surchauffe réglable. Pour liquides inflammables et/ou fonctionnement 24h/24 sans surveillance
• Cryo-Polystat™
Spécification
Heating circulators | |
LED | |
230 V |
Classification III (NFL) according to DIN 12876-1 | |
±0.03°C | |
50 Hz |