Learn More
Greiner Bio-One Microplaques transparentes de culture cellulaire mu; à 384 puits en polystyrène
Catalog Number 10013393
Click to view available options
Conditionnement:
20/boîte ; 120/carton
8/Bte
Conçues avec un profil de puits carré arrondi pour bénéficier d’un volume utile flexible tout en réduisant la capillarité et la formation de bulles. Les microplaques transparentes 384 puits en PS Greiner Bio-Onetrade; offrent une meilleure adhérence cellulaire grâce à un traitement de surface modifiant ses propriétés physiques.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • Compatible avec les systèmes automatisés
  • Empilable
  • Codage alphanumérique des puits à fond μClear™
  • Profil de puits : Fond F (fond plat)
  • Surface de croissance par puits : 10 mm²
  • Volume utile par puits : 15 μl - 110 μl
  • Disponible avec  couvercle qui permet l’échange de gaz avec l’évaporation la plus faible possible
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Code-barres Alphanumérique
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 16 x 24
Conditionnement 20/boîte ; 120/carton
Couleur Noir, Fond transparent
Matériau PS
Nbre de puits 384
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type de puits Coins arrondis
Quantité 20/boîte