Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 384 puits petit volume en polystyrène
Microplaques– Amélioration de la limite de détection à l’aide de lecteurs de microplaques classiques. La microplaque à petit volume en polystyrène à 384 puits Greiner Bio-One™ optimise l’axe Z en fonction de la hauteur du liquide à mesurer dans les puits.
Marque: Greiner Bio-One 784076
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.63800kg
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Traçabilité de la production via un système de numéros LOT défini
- Capacités de liaison biomoléculaire non spécifique ultra faibles (protéines, ADN, ARN)
- Stabilité à long terme de la surface sans dégradation ni lixiviation
- Sensibilité de dosage plus élevée avec un bruit de fond réduit
- Fond solide
- Profil de puits : Small Volume™
Spécification
DIN ISO 9001 | |
Étalon | |
16 x 24 | |
Noir | |
PS | |
4 à 25 μl | |
28 μl | |
40/boîte | |
Oui |
Oui | |
Sans couvercle | |
Sachets de 10 | |
Microplaque à 384 puits | |
384 | |
Non stérile | |
Oui | |
40/boîte |