Learn More
Brand™ Tube pour bouchon en polystyrène
Marque: Brand™ 114750
159.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 4.50000kg
Description
- Sample tube (coagulometer)
- 11 x 55 mm
Spécification
Tube à échantillons | |
55 mm | |
5000 paquet |
11 mm | |
PS |