missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Tubes de culture cellulaire en polystyrène CELLSTAR™

Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique.

Marque:  Greiner Bio-One 191160

Code nomenclature Nacres: NB.11

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10003381

  • 867.00€ / 750 pièces
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Traité pour culture tissulaire
  • Stérile
Spécification

Spécification

Tube de culture
Bouchon d’aération à deux positions
PS
Stérile
Oui
18 mm
95 mm
Traitée pour culture tissulaire
14 mL
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions