Learn More
Kartell™ Mélange d’étalonnage du temps de rétention des peptides Pierce™
Fabrication en PS pour une clarté exceptionnelle. Les tubes à essai à usage unique en PS Kartell™ sont économiques et résistants.
30.45€ - 99.20€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, IVD |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Jetable | Oui |
Quantité | 1000/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Description | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Description | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11352904
|
Kartell™
8830800 |
3 mL | Coagulomètre | 1300 x G | 55 mm |
30.45€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11302904
|
Kartell™
8830100 |
10 mL | Fond conique | 1000 x G | 105 mm |
99.20€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11342904
|
Kartell™
8830700 |
5 mL | Fond cylindrique | 1300 x G | 75 mm |
67.95€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Fabrication en PS pour une clarté exceptionnelle.Les tubes à essai à usage unique en PS Kartell™ sont économiques et résistants.
- L’usage unique élimine la contamination du transport ou de l’absorption
- Excellent pour le travail délicat par lots ou la centrifugation à faible vitesse
- Bouchons à code couleur disponibles séparément
Spécification
CE, IVD | |
PS | |
1000/boîte |
Transparent | |
Oui |