Learn More
RETSCH Béchers de mélange en polystyrène
139.92€ - 182.32€
Spécification
Type de produit | Bécher de mélange |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pour broyeur-mélangeur MM 400 |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10166351
|
RETSCH
22.041.0003 |
28 mL |
139.92€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914362
|
RETSCH
22.041.0004 |
56 mL |
182.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Bécher de mélange | |
Pour broyeur-mélangeur MM 400 | |
PS |