Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS
En PS hautement transparent pour ses propriétés de résistance thermique permettant l’utilisation de gélose chaude. Les boîtes de Petri en PS Greiner BioOne™ sont disponibles dans une grande variété de formats et tailles pour répondre à de nombreux besoins de recherche.
92.25€ - 525.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Stérilité | Évent | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Stérilité | Évent | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10470613
|
Greiner Bio-One
632180 |
94 mm | 16 mm | Non stérile | Non |
243.00€
480 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10083251
|
Greiner Bio-One
664102 |
100 mm | 20 mm | Non stérile | Oui |
234.85€
360 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10548071
|
Greiner Bio-One
688102 |
120 mm | 17 mm | Non stérile | Oui |
375.00€
240 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10048770
|
Greiner Bio-One
627102 |
35 mm | 10 mm | Non stérile | Oui |
525.00€
740 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10340111
|
Greiner Bio-One
639102 |
145 mm | 20 mm | Non stérile | Oui |
179.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10364451
|
Greiner Bio-One
633180 |
94 mm | 16 mm | Non stérile | Oui |
196.74€
480 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10707801
|
Greiner Bio-One
628102 |
60 mm | 15 mm | Non stérile | Oui |
336.02€
600 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10742312
|
Greiner Bio-One
633181 |
94 mm | 16 mm | Stérile | Oui |
207.00€
480 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10668631
|
Greiner Bio-One
635102 |
94 mm | 15 mm | Non stérile | Oui |
179.52€
480 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11719452
|
Greiner Bio-One
688161 |
120 mm | 17 mm | Stérile | Non |
432.48€
240 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11759452
|
Greiner Bio-One
633179 |
94 mm | 15 mm | Sterile | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10639021
|
Greiner Bio-One
663102 |
100 mm | 15 mm | Non-sterile | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11739452
|
Greiner Bio-One
637161 |
94 mm | 15 mm | Sterile | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10787112
|
Greiner Bio-One
633161 |
94 mm | 16 mm | Sterile | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10398981
|
Greiner Bio-One
637102 |
94 mm | 15 mm | Non-sterile | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11779442
|
Greiner Bio-One
628103 |
60 mm | 15 mm | Non-sterile | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10669781
|
Greiner Bio-One
633185 |
94 mm | 15 mm | Non-sterile | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11729452
|
Greiner Bio-One
664161 |
100 mm | 20 mm | Stérile | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Résistance à la chaleur jusqu’à 60°C
- Disponibles en versions ventilée et non ventilée
- Choisissez parmi les modèles spéciaux, les boîtes arrondies standard, les boîtes carrées et les boîtes de contact / les modèles OneWell Plate™
- Empilement aisé
- En PS transparent pour des analyses optimales par microscopie
Spécification
Jetable | |
PS |