Learn More
Masterflex™ Débitmètres en polysulfone pour eau
626.00€ - 740.00€
Spécification
Type | Débitmètre à section variable |
---|---|
Précision | ± 3 % (pleine échelle) |
Float Material | Acier inoxydable (316) |
Pression nominale | 150 psi |
Raccordements | NPT femelle de 1 po |
Code produit | Marque | Vitesse de l’écoulement d’eau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Vitesse de l’écoulement d’eau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11769918
|
Masterflex™
32472-02 |
De 12 à 115 LPM |
705.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11779918
|
Masterflex™
32472-03 |
De 15 à 155 LPM |
740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11749918
|
Masterflex™
32472-00 |
De 3 à 38 LPM |
626.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11759918
|
Masterflex™
32472-01 |
De 7,5 à 75 LPM |
640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Débitmètre liquide fort débit• Lecture directe enL/min d'eau
• Débit jusqu'à 500L/min eau
• Précision ±3% lecture
• Construction en polysulfone, bonne résistance chimique
• Débitmètre à lecture directe pour montage en ligne
• Construction en polysulfone résistant à la chaleur et aux attaques chimiques
• Tube débitmétrique en polysulfone
• Flotteur et guide en acier inox 316
• Joints Viton
• Débitmètre 3 à 155L/min
• Débitmètre liquide
Spécification
Débitmètre à section variable | |
Acier inoxydable (316) | |
NPT femelle de 1 po | |
370 mm |
± 3 % (pleine échelle) | |
150 psi | |
Débitmètres en ligne standard, haute capacité ou ultra-pure | |
100°C |