Learn More
Fisherbrand™ Pompe à vide à membrane en PTFE
Utilisez ces pompes résistantes aux produits chimiques pour des applications impliquant des solvants agressifs et des vapeurs acides. Les pompes à vide à membrane en PTFE Fisherbrand™ et les têtes de raccordement sont en fibre de carbone renforcé pour assurer une bonne conductivité électrique et prévenir toute charge d’électricité statique.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 11.88000kg
Code produit. 12981131
  • 1976.90€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Résistant aux produits chimiques et idéal pour des applications impliquant des solvants agressifs et des vapeurs acides
  • Pièces de rechange pour pompes à palettes et aspirateurs d’eau, en particulier dans les applications de vide primaire où des vapeurs corrosives sont présentes
  • Les têtes de pompe sont en PTFE et fibre de carbone renforcé pour gérer les vapeurs corrosives et agressives sans dommage
  • Les chambres de pompage sont hermétiquement séparées de l’espace des disques, assurant ainsi une durée de vie prolongée des pièces mécaniques
  • Les pompes utilisent des membranes en PFTE bien serrées entre les vannes de secours et PEEK résistantes, non humidifiées, qui sont résistantes aux produits chimiques et extrêmement résistantes à l’usure par rapport aux vannes en élastomère
  • La vanne de ballast à gaz permet de préserver les performances de la pompe lors de l’utilisation de vapeurs condensables
  • Embouts pour tuyau avec 8 mm de dia. int.
  • Pieds amortisseurs de vibrations
Spécification
Spécification
8 mbar
23 × 26.5 × 14.5 cm (9 × 10.4 × 5.7 in)
24.6 lb
Pompe à vide à membrane
Moteur 230 V, 50/60 Hz avec câbles d’alimentation Schuko et UK
PTFE
11.2 kg
38 L/min