Learn More
Honeywell™ Gants noirs POLYTRIL™
Catalog Number p-7159522
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
Gants noirs Honeywell™ POLYTRIL™ pour la manipulation d’objets fins dans une atmosphère grasse, humide ou souillée.
  • Gant tricoté en polyamide noir
  • Revêtement en nitrile noir résistant à l’huile sur la paume et le bout des doigts
  • La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
  • Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
  • Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
  • Le revêtement en PU et le dos aéré optimise la respirabilité du gant
  • Le poignet tricoté et élastique donne un bon support au gant
  • Les fils de filaments réduisent le peluchage pour les applications les plus sensibles et se lavent facilement pour une utilisation prolongée
  • Le revêtement en nitrile au niveau de la paume et du bout des doigts offre une excellente résistance à l’abrasion et une excellente imperméabilité aux huiles
  • Sa couleur foncée la rend plus étanche, garantissant ainsi une vie plus longue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certifications/Conformité Normes de base EN 420-03, Risques mécaniques EN 388-16
Description 13 jauge
Coating Material Polyamide/nitrile
Couleur Noir
Dimensions 6
Longueur (métrique) 23 cm