Learn More
Honeywell™ Gants noirs POLYTRIL™
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
Description
- Gant tricoté en polyamide noir
- Revêtement en nitrile noir résistant à l’huile sur la paume et le bout des doigts
- La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
- Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
- Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
- Le revêtement en PU et le dos aéré optimise la respirabilité du gant
- Le poignet tricoté et élastique donne un bon support au gant
- Les fils de filaments réduisent le peluchage pour les applications les plus sensibles et se lavent facilement pour une utilisation prolongée
- Le revêtement en nitrile au niveau de la paume et du bout des doigts offre une excellente résistance à l’abrasion et une excellente imperméabilité aux huiles
- Sa couleur foncée la rend plus étanche, garantissant ainsi une vie plus longue
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base EN 420-03, Risques mécaniques EN 388-16 |
Description | 13 jauge |
Coating Material | Polyamide/nitrile |
Couleur | Noir |
Dimensions | 9 |
Longueur (métrique) | 23 cm |