Learn More
Honeywell™ Gants mixtes POLYTRIL™
Catalog Number 15876705
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
Gants mixtes Honeywell™ POLYTRIL™ pour la manipulation d’objets lourds et aiguisés dans un environnement gras, humide et/ou souillé.
  • Gant tricoté en polyamide noir / coton
  • Revêtement en nitrile noir rugueux sur la paume et les doigts
  • La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
  • Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
  • Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
  • Le revêtement en PU et le dos aéré optimise la respirabilité du gant
  • Le poignet tricoté et élastique donne un bon support au gant
  • Le filetage en polyamide de coton offre un excellent confort et donne aux gants des propriétés efficaces contre les coupures
  • Le revêtement en nitrile au niveau de la paume et des doigts offre une excellente résistance à l’abrasion et une excellente imperméabilité aux huiles
  • Sa couleur noire la rend plus étanche, garantissant ainsi une vie plus longue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certifications/Conformité CATÉGORIE CE : risques intermédiaires de niveau II Conformes aux normes : Normes de base EN 420-03, Risques mécaniques EN 388-16
Description 10 jauge
Coating Material PA
Couleur Noir
Dimensions 6
Longueur (métrique) 25,5 cm