Learn More
Ark Plas Products™ Tubulure en polyuréthane
Conçu pour les applications nécessitant une tubulure flexible facilement acheminée. La tubulure en PUR Ark Plas Products™ est extrudée à l'aide d'un équipement de pointe de surveillance des procédés en ligne pour garantir une qualité optimale.
Marque: Ark Plas Products™ TAX68-AN0
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg
Description
- Tubulure en PUR naturel
- La tubulure standard est expédiée en vrac sur des bobines en carton
Spécification
1,5 mm | |
0,76 mm | |
Naturel |
3,1 mm | |
1/boîte |