Learn More
Digi-Sense Fils thermocouples à isolation en polyvinyle
Make your own extension cables with this 24 Gauge Thermocouple Wire.
57.26€ - 372.24€
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI |
---|---|
max. (métrique) | -28°C à +221°C |
Type | Fil de thermocouple |
Isolation | Polyvinyle |
Température (impériale) | -18.4°F to +429.8°F |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11825885
|
Digi-Sense
08541-12 |
30 m |
57.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11705529
|
Digi-Sense
08542-12 |
300 m |
372.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
Câble thermocouple J, K ou T en bobine de 30 ou 300 m• Gaine céramique pour température jusqu'à +1420°C
• Pour réaliser rallonges et thermocouples sur mesure
• Couper le câble, torsader et souder une extrémité
• Monter une fiche miniature color codéeci-dessous sur la seconde extrémité
• Choisir la nature du gainage en fonction de la résistance chimique et de la température de mesure
• Fil thermocouple semi-rigide 9/10mm (gaine section 3x 1mm) et flexible 5/10mm (gaine section 2x 1mm)
• Gainage PVC
• Economique/meilleure flexibilité
Spezifikation
ANSI | |
Fil de thermocouple | |
-18.4°F to +429.8°F |
-28°C à +221°C | |
Polyvinyle |