Learn More
Macherey-Nagel™ Filtres pour seringues en difluorure de polyvinylidène Chromafil™
Pour les échantillons aqueux, les oligomères solubles dans l’eau et les polymères comme les protéines. Les filtres pour seringues en difluorure de polyvinylidène Macherey-Nagel™ Chromafil™ sont étiquetés pour la certification et la validation de méthodes.
Marque:  Macherey-Nagel™ 729218
Code produit. 12406446
  • 132.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Membrane hydrophile
  • Pour les échantillons aqueux, les oligomères solubles dans l’eau et les polymères comme les protéines
  • Capacité de liaison pour les protéines de 20 μg pour le filtre de 25 mm 
Spécification
Spécification
PVDF
∼4,9 cm2
100/boîte
∼80 μl
0,20 μm
polypropylène (PP)
Filtre pour seringue
25 mm