Learn More
Macherey-Nagel™ Filtres pour seringues en difluorure de polyvinylidène Chromafil™
Pour les échantillons aqueux, les oligomères solubles dans l’eau et les polymères comme les protéines. Les filtres pour seringues en difluorure de polyvinylidène Macherey-Nagel™ Chromafil™ sont étiquetés pour la certification et la validation de méthodes.
132.00€ - 655.00€
Spécification
Zone de filtration | ∼4,9 cm2 |
---|---|
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Type | Filtre pour seringue |
Volume (métrique) | ∼80 μl |
Diamètre (métrique) de la membrane | 25 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10171314
|
Macherey-Nagel™
729219 |
0,45 μm | 100/boîte |
132.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10696094
|
Macherey-Nagel™
729219.400 |
0,45 μm | 400/boîte |
515.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12406446
|
Macherey-Nagel™
729218 |
0,20 μm | 100/boîte |
132.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10413245
|
Macherey-Nagel™
729039 |
1,0/0,45 μm | 100/boîte |
162.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10764735
|
Macherey-Nagel™
729039.400 |
1,0/0,45 μm | 400/boîte |
655.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Membrane hydrophile
- Pour les échantillons aqueux, les oligomères solubles dans l’eau et les polymères comme les protéines
- Capacité de liaison pour les protéines de 20 μg pour le filtre de 25 mm
Spécification
∼4,9 cm2 | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |
polypropylène (PP) | |
∼80 μl |