Learn More
Polyvinylpyrrolidone, réticulé, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 227481000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 25249-54-1 Poids : 0.15000kg
Quantité | 100g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
25249-54-1 | |
111.144 | |
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N | |
6917 | |
1-éthénylpyrrolidine-2-one |
C6H9NO | |
MFCD00149016 | |
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone | |
CHEBI:82551 | |
C=CN1CCCC1=O |
Spécification
Polyvinylpyrrolidone | |
Vinyl pyrrolidone: < 5ppm | |
C6H9NO | |
10ppm max. | |
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone | |
C=CN1CCCC1=O | |
111.144 | |
CHEBI:82551 | |
Poudre de microcristaux | |
5% max. | |
Flacon en plastique | |
5% max. (K.F.) | |
Blanc | |
100g |
25249-54-1 | |
2ppm max. | |
MFCD00149016 | |
14, 7697 | |
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N | |
1-éthénylpyrrolidine-2-one | |
6917 | |
Authentic | |
11 to 12.8% (nitrogen)(on substance as is) | |
400ppm max. | |
0.1% max. | |
1% max. | |
5 to 8 (1% aq. soln.) |