Learn More
Alfa Aesar™ Complexe polyvinylpyrrolidone-iode
Marque: Alfa Aesar™ 045782.A1
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 25655-41-8 Poids : 1.00000kg
Quantité. | 1kg |
---|
Identifiants chimiques
25655-41-8 | |
364.953 | |
CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N | |
410087 | |
C=CN1CCCC1=O.II |
C6H9I2NO | |
MFCD00084483 | |
povidone iodine, povidone-iodine, betadine, isodine, pvp iodine, pvp-iodine, pvp-i, isobetadyne, bridine, disphex | |
1-ethenylpyrrolidine-2-one ; iode moléculaire |
Spécification
Polyvinylpyrrolidone-iodine complex | |
C6H9I2NO | |
14,7698 | |
Soluble in water,ethyl alcohol,isopropyl alcohol,polyethylene glycol and glycerol. Insoluble in chloroform,carbon tetrachloride,hexane,acetone and petroleum ether. | |
C=CN1CCCC1=O.II | |
364.953 | |
Poudre | |
300°C (decomposition) |
25655-41-8 | |
MFCD00084483 | |
povidone iodine, povidone-iodine, betadine, isodine, pvp iodine, pvp-iodine, pvp-i, isobetadyne, bridine, disphex | |
CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N | |
1-ethenylpyrrolidine-2-one ; iode moléculaire | |
410087 | |
Brun-jaune | |
1kg |