Learn More
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 10,000 Alfa Aesar™
Un cryoprotecteur, également utile dans la recherche sur la culture de cellules végétales
Marque: Alfa Aesar J60382.36
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 9003-39-8 Poids : 0.50000kg
Quantité. | 500g |
---|
Identifiants chimiques
9003-39-8 | |
111.144 | |
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N | |
6917 | |
1-éthénylpyrrolidine-2-one |
C6H9NO | |
MFCD00149016 | |
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone | |
CHEBI:82551 | |
C=CN1CCCC1=O |
Spécification
Polyvinylpyrrolidone | |
C6H9NO | |
14,7697 | |
Soluble in water and most organic solvents. | |
C=CN1CCCC1=O | |
111.144 | |
CHEBI:82551 | |
Poudre | |
500g |
9003-39-8 | |
MFCD00149016 | |
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone | |
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N | |
1-éthénylpyrrolidine-2-one | |
6917 | |
10 kd | |
Blanc |