Learn More
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 10,000 Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041823
24.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
9003-39-8
(C6H9NO)n
111.14
MFCD01076626
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
6917
CHEBI:82551
1-éthénylpyrrolidine-2-one
*-CC(-*)N1CCCC1=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
9003-39-8
(C6H9NO)n
111.14
MFCD01076626
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
6917
CHEBI:82551
1-éthénylpyrrolidine-2-one
*-CC(-*)N1CCCC1=O
Un cryoprotecteur, également utile dans la recherche sur la culture de cellules végétales
Polyvinylpyrrolidone is a polymer used as a pharmaceutical aid, complexing agent, and solubilizer. PVP was used as a plasma volume expander for trauma victims. It acts as diluent, solvent and cleaning agent in various kinds of industries. It also acts as an adjuvant, emulsifier, filtering aid, tableting aid, thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Polyvinylpyrrolidone
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Merck Index 14,7697
Informations sur la solubilité Soluble in water and most organic solvents.
Quantité 25 g
Poids de la formule 10 kd