Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ponceau S, pur
Catalog Number p-2372040
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
6226-79-5
C22H12N4Na4O13S4
760.552
MFCD00003892
VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
C.I. 27195, 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo]-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, tetrasodium salt
11320219
Tétrasodium ; (4Z)-3-oxo-4-[2[-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)diazényl]phényl]hydrazinylidène]naphtalène-2,7-disulfonate
C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
6226-79-5
C22H12N4Na4O13S4
760.552
MFCD00003892
VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
C.I. 27195, 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo]-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, tetrasodium salt
11320219
Tétrasodium ; (4Z)-3-oxo-4-[2[-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)diazényl]phényl]hydrazinylidène]naphtalène-2,7-disulfonate
C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ponceau S
Teneur en colorant 70% min.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L. Other solubilities: insoluble in ether
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 760.54
Qualité Pures
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solubilité    •Pour passer le testE11%1 cm    •≥ 350 L g−1 cm−1Lambda Max. (λ)    •514 nm±2 nm
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Bordeaux à marron-rouge
Quantité 10 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ponceau S
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.