Learn More
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer for the 310 Genetic Analyzer
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
1mL Glass Syringe, 310 Genetic Analyzer Capillary, 47cm (36cm wtr), 310 Genetic Analyzer Capillary, 61cm (50cm wtr), 310 Running Buffer, 10X, AmpFLSTR™ Yfiler™ PCR Amplification Kit, AmpFLSTR™ Identifiler™ PCR Amplification Kit, AmpFLSTR™ SGM Plus™ PCR Amplification Kit, AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, 1000 units with Buffer II and MgCl2 solution, BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, GeneScan™ 400HD ROX™ Size Standard, GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard, GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard, Genetic Analyzer Sample Tubes, 0.5mL, Hi-Di™ Formamide, MicroAmp™ 8-Tube Strip, 0.2mL, MicroAmp™ Reaction Tube with Cap, 0.2mL, POP-4™ Polymer for 3130/3130xl Genetic Analyzers, POP-6™ Polymer for the 310 Genetic Analyzer, Quantifiler™ Human DNA Quantification Kit, Septa for 0.5mL Sample Tubes
- Facilité d’utilisation : Préformulé, ce qui permet non seulement de gagner du temps mais aussi de stimuler la reproductibilité en assurant une formulation uniforme.
- Formulation fiable : Formulé pour les applications de séquençage et d’analyse des fragments
- Polymères permettant une utilisation multiple des capillaires
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Un flacon.À stocker entre 2° et 8°C. |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 310 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Nbre d’échantillons | Jusqu’à 500 échantillons/5 ml |
| Durée de vie d’utilisation des instruments | Stabilité sur l’instrument pendant 7 jours, jusqu’à 500 échantillons/5 ml |
| Précision | SD <0,15 nt à 250 nt (pour capillaires de 36 cm) |
| Gamme de produits | POP-4™ |
| Type de produit | Réactifs de séquençage d’ADN |
| Quantité | 5 ml |
| Résolution | 1 détection de base jusqu’à 250 nt |
Usage exclusivement réservé à la recherche