Learn More
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer for 3130/3130xl Genetic Analyzers
Le polymère POP-4™ est une matrice de séparation pour les applications de séquençage d’ADN et d’analyse de fragments telles que l’analyse par microsatellite et le génotypage SNP sur les analyseurs génétiques Applied Biosystems 3130 et 3130xl.
sur devis
Spécification
À utiliser avec (application) | Analyse de fragments (dénaturation), reséquençage |
---|---|
Gamme de produits | POP-4™ |
Description
- Facilité d’utilisation : Préformulé, ce qui permet non seulement de gagner du temps mais aussi de stimuler la reproductibilité en assurant une formulation uniforme.
- Formulation fiable : Formulé pour les applications de séquençage et d’analyse des fragments
- Réapprovisionnable : Permet une utilisation multiple des capillaires.
Informations sur la commande
À l’unité
Spécification
Analyse de fragments (dénaturation), reséquençage | |
POP-4™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche