Learn More
Applied Biosystems™ POP-6™ Polymer for 3130/3130xl Genetic Analyzers
Le polymère POP-6™ est une matrice de séparation qui permet d’effectuer le séquençage standard et rapide de l’ADN dans Applied Biosystems 3130 et dans les analyseurs génétiques Applied Biosystems 3130xl.
sur devis
Spécification
Précision 98,5 % jusqu’à 400 bases (pour un capillaire de 36 cm), 98,5 % jusqu’à 600 bases (pour un capillaire de 50 cm)
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3130xl, analyseur génétique 3 130
À utiliser avec (application) Séquençage standard, séquençage rapide
Gamme de produits POP-6™
Heure du test 1 h pour un capillaire de 36 cm, 2 h 45 min pour un capillaire de 50 cm
Consulter d'autres spécifications
Includes: Each bottle contains enough polymer for 960 samples. Store at 2°C to 8°C.
Description
Description
  • Simplicité d’utilisation : Préformulé, ce qui permet non seulement de gagner du temps mais aussi de stimuler la reproductibilité en assurant une formulation uniforme.
  • Formulation fiable : Formulé pour les applications de séquençage et d’analyse des fragments
  • Réapprovisionnable : Permet une utilisation multiple des capillaires.
Informations sur la commande
À l’unité
Spécification
Spécification
98,5 % jusqu’à 400 bases (pour un capillaire de 36 cm), 98,5 % jusqu’à 600 bases (pour un capillaire de 50 cm)
Séquençage standard, séquençage rapide
1 h pour un capillaire de 36 cm, 2 h 45 min pour un capillaire de 50 cm
Analyseur génétique 3130xl, analyseur génétique 3 130
POP-6™
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche