Learn More
Applied Biosystems™ POP-6™ Polymer for 3500 Dx/3500xL Dx Genetic Analyzers
Le polymers POP son pré-formulés dans une poche à usage unique permettant de gagner du temps, tout en garantissant fiabilité et homogénéité.
246.00€ - 586.00€
Spécification
Longueur des capillaires | 50 cm, 36 cm |
---|---|
Contenu et stockage | Conservez le sachet en polymère entre 2 et 8°C jusqu’à être prêt à l’utiliser. Notez que les sachets périmés ne peuvent pas être utilisés sur l’instrument. Durée de vie⁄sur instrument Analyseur génétique 3500 Dx (8 capillaires) : moins de 7 jours ou 384 échantillons ou 60 injections Analyseur génétique 3500xL Dx (24 capillaires) : moins de 7 jours ou 384 échantillons ou 20 injections Le sachet comprend un volume de polymère supplémentaire pour s’adapter à l’installation et à un nombre raisonnable d’opérations d’assistant post-installation telles que l’élimination des bulles sans affecter le nombre d’injections⁄d’échantillons disponibles. |
À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 3500xL Dx, analyseur génétique 3500 Dx |
À utiliser avec (application) | Analyse de fragments, séquençage standard |
Gamme de produits | POP-6™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16355312
|
Applied Biosystems™
4393711 |
960 échantillons |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16395312
|
Applied Biosystems™
4393716 |
384 échantillons |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Le polymère POP-6™ de série 3500 Dx est une matrice de séparation pour les analyseurs génétiques 3500 Dx/3500xL Dx. Il est commodément proposé dans des sachets faciles à utiliser en format de 960 ou 384 échantillons.Informations sur la commande
À l’unité
Spécification
50 cm, 36 cm | |
Analyseur génétique 3500xL Dx, analyseur génétique 3500 Dx | |
POP-6™ | |
2 heures pour capillaire de 50 cm (lecture longue), 1 heure pour capillaire de 36 cm (séquence standard) |
Conservez le sachet en polymère entre 2 et 8°C jusqu’à être prêt à l’utiliser. Notez que les sachets périmés ne peuvent pas être utilisés sur l’instrument. Durée de vie⁄sur instrument Analyseur génétique 3500 Dx (8 capillaires) : moins de 7 jours ou 384 échantillons ou 60 injections Analyseur génétique 3500xL Dx (24 capillaires) : moins de 7 jours ou 384 échantillons ou 20 injections Le sachet comprend un volume de polymère supplémentaire pour s’adapter à l’installation et à un nombre raisonnable d’opérations d’assistant post-installation telles que l’élimination des bulles sans affecter le nombre d’injections⁄d’échantillons disponibles. |
|
Analyse de fragments, séquençage standard | |
Glace humide |
Pour diagnostic in vitro