Learn More
Haldenwanger™ Cuvettes en porcelaine
Utilisez ces boîtes pour une grande variété d’applications. Les cuvettes en porcelaine Haldenwanger™ sont dotées d’une finition intérieure lisse et sont conçues à partir d’un matériau en porcelaine de laboratoire optimisée.
13.36€ - 24.55€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Forme | Rectangulaires |
Type | Cuvette d’évaporation |
À utiliser avec (application) | Laboratoires |
Finition intérieure | Lisse |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10509031
|
Haldenwanger™
33C/00 |
10 mm | 45 mm |
21.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10048160
|
Haldenwanger™
33C/4B |
13 mm | 70 mm |
17.23€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10260961
|
Haldenwanger™
33C/00B |
15 mm | 50 mm |
13.36€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10038150
|
Haldenwanger™
33C/7 |
16 mm | 96 mm |
24.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Cuvette en porcelaine, peu profonde, à fond rond
- Disponible en plusieurs tailles
- Avec bec verseur pour faciliter le versement
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Porcelaine | |
Cuvette d’évaporation | |
Lisse |
Rectangulaires | |
Laboratoires |