Learn More
Entonnoirs Büchner en porcelaine Fisherbrand™
Excellents pour la séparation des liquides et des solides en laboratoire. Les entonnoirs Büchner en porcelaine Fisherbrand™ offrent une méthode de filtration assistée par pression rapide et facile.
Marque:  Fisherbrand
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.15480kg
Code produit. 11797325
  • 39.66€ / 1 pièce
En stock, prêt à être expédié : 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • Porcelaine blanche
  • Disponibles dans un large éventail de volumes et de diamètres de filtres
  • Les applications comprennent la collecte de composés recristallisés
  • Excellente résistance chimique et thermique
Spécification
Spécification
55 mm
64 mm
1 unité
Porcelaine
55 mm
Entonnoir Buchner
80 ml