Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs Büchner en porcelaine Fisherbrand™
Excellents pour la séparation des liquides et des solides en laboratoire. Les entonnoirs Büchner en porcelaine Fisherbrand™ offrent une méthode de filtration assistée par pression rapide et facile.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Description
- Porcelaine blanche
- Disponibles dans un large éventail de volumes et de diamètres de filtres
- Les applications comprennent la collecte de composés recristallisés
- Excellente résistance chimique et thermique
Spécification
265 ml | |
90 mm | |
71 mm | |
Entonnoir Buchner |
Porcelaine | |
90 mm | |
1 unité |