Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs Büchner en porcelaine Fisherbrand™
Excellents pour la séparation des liquides et des solides en laboratoire. Les entonnoirs Büchner en porcelaine Fisherbrand™ offrent une méthode de filtration assistée par pression rapide et facile.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11717345
  • 1266.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2024
Description
  • Porcelaine blanche
  • Disponibles dans un large éventail de volumes et de diamètres de filtres
  • Les applications comprennent la collecte de composés recristallisés
  • Excellente résistance chimique et thermique
Spécification
Spécification
Entonnoir Buchner
Porcelaine
320 mm
1 unité
10 L
320 mm
133 mm