Learn More
Porcelaines Avignon™ Entonnoir Buchner en porcelaine
The Porcelain Buchner Funnel is chemically neutral and has a high resistance to thermal and physical shocks.
Marque:  Porcelaines Avignon™ 12704
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11768403
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • High resistance to thermal and physical shock
  • Can be used up to 1100°C
  • Chemically neutral
Spécification
Spécification
Entonnoir Buchner
95 mm
50mm
Porcelaine
50mm