Learn More
Porcelaines Avignon™ Creuset de Conradson en porcelaine
Marque:  Porcelaines Avignon™ 11701
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Code produit. 11798453
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Creuset de Conradson
• Conforme aux normes AFNOR T 60116 et ASTM D189
• φ 47 x 30mm, volume 30mL
• Creuset de Conradson
Informations sur la commande
Capacité (métrique)
Spécification
Spécification
Porcelain
47mm
Creuset de Conradson
30mL
30mm