Learn More
OHAUS™ Balance de précision portative - série NVT
Balances portatives polyvalentes adaptées à la pesée quotidienne
Marque:  OHAUS™ 30467835
274.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21987" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 16650314
  • 289.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-04-2024
Description
  • La balance Navigator offre des applications de pesée essentielles à un prix compétitif.
  • La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’utilisateur.
  • Système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance
Spécification
Spécification
RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires)
1600,00 g
0,5000 g
0,5000 g
0,5000 g
Gramme, Kilogramme, & Carat
9,80 in
9,50 in
240,00 mm
2,90 in
9,80 in
250,00 mm
3,300 lb
Adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles C (non incluses)
Interrupteur de verrouillage des menus et de l'étalonnage, protection mécanique et logicielle contre les surcharges et les sous-charges, indicateur de stabilité, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, options d'impression sélectionnables par l'utilisateur, paramètres de communication sélectionnables par l'utilisateur.
Écran LCD rétroéclairé
Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle
NVT1601M
1,000 sec
39,000 x 32,500 x 17,000 cm
250,00 mm
9,100 in
230,000 mm
74,000 mm
6,900 in
174,000 mm
1,500 kg