Learn More
Gilson™ Position Rack Tube Vessel Type, Liquid Handlers
These various racks are used with current and legacy Gilson liquid handlers, ASPEC™ systems, and other instruments
Marque: Gilson™ 2704342
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
- Les portoirs sont disponibles dans différentes configurations pour accueillir de nombreux flacons, tubes, microtubes et microplaques multi-puits
- Tubes de type récipient
Spécification
Code 29 LE | |
Tubes | |
60 | |
Flacon Eppendorf de 1,5 ml |