Learn More
Gilson™ Position Rack Tube Vessel Type, Liquid Handlers
These various racks are used with current and legacy Gilson liquid handlers, ASPEC™ systems, and other instruments
113.42€ - 433.54€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16646115
|
Gilson™
150422 |
Flacon de 9 ml (13 x 100 mm) |
113.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16626155
|
Gilson™
2704342 |
Flacon Eppendorf de 1,5 ml |
433.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16656115
|
Gilson™
150424 |
Flacon de 25 ml 18 x 150 mm |
245.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16666115
|
Gilson™
150425 |
Flacon de 4,5 ml 10 x 100 mm |
175.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- The racks come in a variety of configurations to accommodate many different vials, tubes, microtubes, and multi-well microplates
- Tubes Vessel Type
Spécification
Tubes |