Learn More
Liebherr™ Positive Cabinet with White Epoxy Body and Glass Door
Positive Cabinet with White Epoxy Body and Glass Door is a fridge constructed of a white epoxy steel body with anti-corrosion treatment
1265.00€
Spécification
Gamme de températures 2°C à 15°C
Réfrigérant R-600a
Modèle de porte Verre
Matériau de la hotte Epoxy
Intérieur Polystyrène
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Capacité (métrique) Étagères Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Étagères Prix Quantité et disponibilité  
17239240
Afficher les documents Détails de la promotion
Liebherr™
MRFVC3511
347 L 4
1265.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
  • Fully automatic defrost
  • Mechanical thermostat
  • Digital temperature display on door
  • Closed door secure controls
  • Easyclean tank thermoformed in food grade PS
  • White epoxy steel body with anti-corrosion treatment
  • High density 50 mm thick insulation without HFC
  • Fan stops when the door is opened
  • Reversible door with lock and automatic recall
  • LED lighting with independent switch positioned positioned laterally
  • Plastic coated steel grilles, max load 45 kg, removable with the door open at 90°
  • Easily replaceable clip-on magnetic door seal
  • R-600a clean fluid
fridge,white,epoxy,digital,display,R-600a
Spécification
Spécification
2°C à 15°C
Verre
Polystyrène
Statique
2 A
R-600a
Epoxy
Numérique sur la porte
Automatique
230 V