Learn More
Alfa Aesar™ Potassium 4-acétylphényltrifluoroborate, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H55845.14
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 252726-24-2 Poids : 0.02500kg
Quantité. | 25g |
---|
Identifiants chimiques
252726-24-2 | |
226.047 | |
JRUXIRSHKHCTTK-UHFFFAOYSA-N | |
23665673 | |
[B-](C1=CC=C(C=C1)C(=O)C)(F)(F)F.[K+] |
C8H7BF3KO | |
MFCD07784376 | |
potassium 4-acetylphenyl trifluoroboranuide, potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate, pubchem11433, trifluoro 4-acetylphenyl potassioboron v, potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate&, potassium 4-acetylphenyl trifluoro borate 1-, potassium 4-acetylphenyl trifluoroborate | |
Potassium ; (4-acétylphényl)-trifluoroboranide |
Spécification
Potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate | |
C8H7BF3KO | |
potassium 4-acetylphenyl trifluoroboranuide, potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate, pubchem11433, trifluoro 4-acetylphenyl potassioboron v, potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate&, potassium 4-acetylphenyl trifluoro borate 1-, potassium 4-acetylphenyl trifluoroborate | |
[B-](C1=CC=C(C=C1)C(=O)C)(F)(F)F.[K+] | |
226.047 | |
226.05 | |
97% | |
290°C (decomposition) |
252726-24-2 | |
MFCD07784376 | |
JRUXIRSHKHCTTK-UHFFFAOYSA-N | |
Potassium ; (4-acétylphényl)-trifluoroboranide | |
23665673 | |
Poudre | |
Blanc | |
25g |